Imprimer
Politainers, b.safe
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
R295-05 R295-10 R297-20
590-0305EA 13.6 EUR
590-0305 590-0306 590-0307
Politainers, b.safe
Bidons de sécurité
Bidon pliable pour la collecte des déchets liquides.
  • Y compris le bouchon à vis
  • Bidon pliable
Plié pour gagner de la place lors de la livraison et du stockage, se déplie automatiquement lors du remplissage. Approbation UN uniquement si utilisé avec la boîte en carton appropriée.
Informations de commande: Veuillez commander séparément des accessoires supplémentaires comme la boîte en carton ou l'adaptateur pour les Waste Caps GL 45.