Imprimer
Bidons, S60/61, avec indicateur de niveau, b.safe
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
R237-10 R237-20
590-0300EA 156 EUR
590-0300 590-0301
Bidons, S60/61, avec indicateur de niveau, b.safe
Bidons de sécurité
Bidon avec filetage S60/61 (DIN 60/61) pour la collecte des déchets liquides avec indicateur intégré pour surveiller le niveau.
  • Y compris le bouchon à vis
  • Avec indicateur de niveau
  • b.safe accessoires sûrs tels que des bacs collecteurs, des becs verseurs et des câbles de mise à la terre, pour les bidons dissipatifs disponibles
L'épingle visuelle rouge monte avec l'augmentation du niveau de remplissage. Dès que la tige visuelle remplit complètement le verre d'inspection, le bidon est plein et doit être remplacé. Sauf indication contraire, tous lesEn savoir plus