Imprimer
b.safe Bouchon de vidange contrôle électronique du niveau de remplissage
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M202-40 M203-41 M205-40 M205-41 M206-41 M206-42 M206-51 M206-60 M206-61 M208-41 M209-41 M210-41
590-0098EA 662 EUR
590-0098 590-0099 590-0100 590-0101 590-0102 590-0103 590-0104 590-0105 590-0106 590-0107 590-0108 590-0109
b.safe Bouchon de vidange contrôle électronique du niveau de remplissage
Capuchons Bouchons de sécurité
Pour éviter que votre poubelle ne déborde, connectez ces bouchons b.safe avec contrôle électronique du niveau de remplissage au boîtier d'alarme. Lorsque le niveau « bidon plein » est atteint, vous recevrez un avertissement optique et sonore. L'alarme se déclenche avant que votre bidon ne soit complètement plein. Cela laisse un petit tampon de sécurité dans la cartouche.
  • Empêchez vos poubelles de déborder
  • Avertissement optique et acoustique
  • 2 modèles de coffrets d'alarme disponibles
  • Les accessoires tels que les raccords et les connecteurs de tuyaux garantissent que les conduites d'évacuation sont connectées de manière étanche.
  • Raccords spéciaux pour tubes flexibles ondulés
  • Les filtres d'échappement pour différentes tailles de conteneurs à déchets adsorbent les vapeurs dangereuses
Les raccords, raccords de tuyaux et raccords de tuyaux ondulés vous permettent de configurer le système selon vos besoins. Différentes tailles de filetage garantissent que vous trouverez le bouchon adapté à votre bidon.
Le fonctionnement est assez simple : connectez votre bouchon de vidange b.safe à l'écran b.safe au moyen d'un câble approprié. Avec l'augmentation du niveau, le flotteur intégré au bouchon monte. Dès que le bidon est plein, un contact est fermé entre le bouchon et le flotteur et un signal approprié est transmis à l'écran b.safe. Vous pouvez facilement reconnaître quel conteneur doit être échangé grâce aux signes visuels et sonores sur l'écran b.safe.
L'alerte sonne déjà avant que le conteneur ne soit complètement rempli pour avoir un petit tampon de sécurité. Même les déchets issus de la préparation des échantillons peuvent être directement versés dans le conteneur à déchets via un entonnoir monté en permanence.
Un charbon actif spécial dans les filtres d'échappement b.safe absorbe toutes les vapeurs de solvants afin de ne laisser entrer que de l'air inoffensif dans l'environnement. Des indicateurs de durée de vie pratiques garantissent un contrôle total sur la durée de vie autorisée.