Imprimer
Adaptateurs filetés, TYPE D, b.safe
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M520-01 M521-01
590-0206EA 122 EUR
590-0206 590-0207
Adaptateurs filetés, TYPE D, b.safe
Adaptateurs Raccords à rodage conique
Pour le montage de composants avec cône rodé NS 29/32 sur bouteilles et récipients avec filetage GL 45.
  • Restez flexible et indépendant
  • Avec poignées encastrées pour un montage facile
Vos bouchons et bouchons de vidange existants ne conviennent pas aux flacons et bidons que vous souhaitez utiliser ou vice versa? Utilisez simplement les adaptateurs filetés b.safe pour une combinaison flexible de bouchons et de bouchons de vidange indépendamment du filetage du flacon et/ou du récipient.