Imprimer
Adaptateurs filetés TYPE C, b.safe
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M615-73 M615-80 M615-84 M615-87 M615-89 M630-83
590-0267EA 82.7 EUR
590-0267 590-0269 590-0270 590-0271 590-0272 590-0276
Adaptateurs filetés TYPE C, b.safe
Raccords et connecteurs
Tous les adaptateurs de ce type sont fournis avec deux filetages femelles et des poignées encastrées.
  • Restez flexible et indépendant
  • Avec poignées encastrées pour un montage facile
Vos bouchons et bouchons de vidange existants ne conviennent pas aux flacons et bidons que vous souhaitez utiliser ou vice versa? Utilisez simplement les adaptateurs filetés b.safe pour une combinaison flexible de bouchons et de bouchons de vidange indépendamment du filetage du flacon et/ou du récipient.