Imprimer
b.safe Entonnoirs 130
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
R800-20 R801-40 R810-23 R811-40 R820-20 R820-23 R821-40 R830-20 R830-23 R831-40 R840-20 R840-23 R841-40 R850-20 R850-23 R851-40 R860-23 R861-40
590-0361EA 153 EUR
590-0361 590-0363 590-0365 590-0367 590-0369 590-0370 590-0372 590-0375 590-0376 590-0378 590-0383 590-0384 590-0388 590-0391 590-0392 590-0394 590-0396 590-0398
b.safe Entonnoirs 130
Entonnoirs Entonnoirs de sécurité
Entonnoir en PE ou PE-EX antistatique pour l'élimination des déchets liquides. L'entonnoir peut être monté en toute sécurité sur le conteneur à déchets grâce à son capuchon librement rotatif qui est fixé en toute sécurité avec le goulot de remplissage.
  • Le couvercle à charnière à fonctionnement fluide protège des vapeurs nocives
  • Le tamis amovible retient par ex. barres d'agitation magnétiques ou autres solides
  • Faible hauteur d'installation idéale pour une intégration dans des armoires de sécurité
  • Tous les entonnoirs dissipateurs d'électricité statique sont fournis avec un câble de mise à la terre assemblé (longueur : 1,5 m)
  • Bouchon rotatif gratuit pour un montage facile sur le récipient collecteur
  • Col avec pointes en plastique pour fixer les tubes de raccord amovibles pour le remplissage sous niveau
Le tamis retient les agitateurs magnétiques et autres matériaux solides. Il est doté d'une poignée pour un retrait facile pour le nettoyage. Le couvercle à charnière retient de manière fiable les vapeurs du récipient.
La version PE-EX antistatique comprend deux tubes de remplissage amovibles (Ø 28 × longueur utile 97 mm par tube). Les segments individuels sont fixés de manière permanente par deux pointes clipsables et peuvent être raccourcis avec une scie appropriée. La mise à la terre sécurisée de l'entonnoir peut être effectuée via le câble de mise à la terre de 1,5 m de long par du personnel qualifié. Le tube de remplissage monté permet un remplissage sous niveau pour éviter la charge statique.