Imprimer
5-(4-Fluorophenyl)valeric acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-(4-Fluorophenyl)pentanoic acid
PC9990-1G PC9990-5G PC9990-10G
APOSPC9990-1GEA 134 EUR
APOSPC9990-1G APOSPC9990-5G APOSPC9990-10G
5-(4-Fluorophenyl)valeric acid
5-(4-Fluorophenyl)valeric acid
Formule: C₁₁H₁₃FO₂
Poids moléculaire: 196.22 g/mol
Point de fusion: 73…79 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800242
Numéro CAS: 24484-22-8