Imprimer
4-Chloro-3-fluorotoluène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9987-25G PC9987-5G PC9987-100G
APOSPC9987-25GEA 29 EUR
APOSPC9987-25G APOSPC9987-5G APOSPC9987-100G
4-Chloro-3-fluorotoluène
4-Chloro-3-fluorotoluène
Formule: C₇H₆ClF
Poids moléculaire: 144.58 g/mol
Point d'ébullition: 157…158 °C
Densité: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143295
Numéro CAS: 5527-94-6
UN: 1993
ADR: 3 III