Imprimer
3-Chloroheptafluorobut-2-ene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9981-100G PC9981-25G
APOSPC9981-100GEA 430 EUR
APOSPC9981-100G APOSPC9981-25G
3-Chloroheptafluorobut-2-ene 98%
3-Chloroheptafluorobut-2-ene
Formule: C₄ClF₇
Point d'ébullition: 32 °C
Densité: 1,5482 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039261
Numéro CAS: 434-41-3