Imprimer
2',6'-Difluoroacétanilide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC9976-1G PC9976-5G
APOSPC9976-1GEA 43.9 EUR
APOSPC9976-1G APOSPC9976-5G
2',6'-Difluoroacétanilide
2',6'-Difluoroacétanilide
Formule: C₈H₇F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00119485
Numéro CAS: 3896-29-5