Imprimer
2-Methylsulphonyl-1-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethanone 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-[(Methylsulphonyl)acetyl]-2-(trifluoromethyl)pyridine
PC9974-1G PC9974-250MG
APOSPC9974-1GEA 256 EUR
APOSPC9974-1G APOSPC9974-250MG
2-Methylsulphonyl-1-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethanone
Formule: C₉H₈F₃NO₃S
Poids moléculaire: 267.23 g/mol
Point de fusion: 129…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862655
Numéro CAS: 386704-14-9