Imprimer
Acide 2-fluoro-4-pyridinemétaborique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2-Fluoropyridin-4-yl)boronic acid, 2-Fluoropyridine-4-boronic acid, 2-Fluoro-4-pyridinylboronic acid
PC9954-1G PC9954-25G PC9954-5G
APOSPC9954-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9954-1G APOSPC9954-25G APOSPC9954-5G
Acide 2-fluoro-4-pyridinemétaborique
Acide 2-fluoro-4-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₅BFNO₂
Point de fusion: 212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112534
Numéro CAS: 401815-98-3