Imprimer
3-Fluoro-4-nitrobenzonitrile 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9951-25G PC9951-100G PC9951-10G
APOSPC9951-25GEA 94.4 EUR
APOSPC9951-25G APOSPC9951-100G APOSPC9951-10G
3-Fluoro-4-nitrobenzonitrile 99%
3-Fluoro-4-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃FN₂O₂
Point de fusion: 73…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973417
Numéro CAS: 218632-01-0