Imprimer
5-Chloro-6-fluoro-1H-indole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9933-1G PC9933-5G
APOSPC9933-1GEA 219 EUR
APOSPC9933-1G APOSPC9933-5G
5-Chloro-6-fluoro-1H-indole 97%
5-Chloro-6-fluoro-1H-indole
Formule: C8H5ClFN
Point de fusion: 83 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01074495
Numéro CAS: 169674-57-1