3-Fluoro-4-méthylpyridine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Fluoro-4-picoline
Formule:
C₆H₆FN Poids moléculaire: 111.12 g/mol Point d'ébullition: 135.6 °C/748mmHg Densité: 1.08 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04114226 Numéro CAS: 399-88-2 |