Imprimer
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9923-100G PC9923-25G PC9923-5G
APOSPC9923-100GEA 253 EUR
APOSPC9923-100G APOSPC9923-25G APOSPC9923-5G
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone 99%
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₈H₄BrF₃O
Point d'ébullition: 95 °C/4mmHg
Point de fusion: 26…30 °C
Densité: 1,662 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191862
Numéro CAS: 16184-89-7