Imprimer
α-Bromo-2-(difluorométhoxy)toluène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (Bromométhyl)-1-(difluorométhoxy)-2-benzène, 2-(Difluorométhoxy)benzyle bromure, o-(Difluorométhoxy)benzyle bromure, α-Bromo-o-(difluorométhoxy)toluène
PC9921-100G PC9921-25G PC9921-5G
APOSPC9921-100GEA 397 EUR
APOSPC9921-100G APOSPC9921-25G APOSPC9921-5G
α-Bromo-2-(difluorométhoxy)toluène 98%
α-Bromo-2-(difluorométhoxy)toluène
Formule: C₈H₇BrF₂O
Poids moléculaire: 237.04 g/mol
Point d'ébullition: 222 °C
Point de fusion: 13
Densité: 1.555 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190103
Numéro CAS: 85684-64-6
UN: 3265
ADR: 8 II