Imprimer
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9912-10G PC9912-1G PC9912-5G
APOSPC9912-10GEA 232 EUR
APOSPC9912-10G APOSPC9912-1G APOSPC9912-5G
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₅F₃O₃
Point de fusion: 191…193 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368783
Numéro CAS: 328-69-8