Imprimer
3-Bromo-4-fluoroaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9908-5G PC9908-100G PC9908-25G
APOSPC9908-5GEA 14.7 EUR
APOSPC9908-5G APOSPC9908-100G APOSPC9908-25G
3-Bromo-4-fluoroaniline 98%
3-Bromo-4-fluoroaniline
Formule: C₆H₅BrFN
Point d'ébullition: 124 °C/11mmHg
Point de fusion: 29…36 °C
Point éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788559
Numéro CAS: 656-64-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III