Imprimer
2-Fluoro-3-methylbenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9906-1G PC9906-5G
APOSPC9906-1GEA 58 EUR
APOSPC9906-1G APOSPC9906-5G
2-Fluoro-3-methylbenzaldehyde
2-Fluoro-3-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₇FO
Poids moléculaire: 138.1390 g/mol
Point d'ébullition: 77…79 °C/10mmHg
Point éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797948
Numéro CAS: 886762-64-7