1-Ethynyl-3,5-difluorobenzene 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₄F₂ Point d'ébullition: 123…124 °C Densité: 1,163 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 33 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04039982 Numéro CAS: 151361-87-4 UN: 1993 ADR: 3,III |