Imprimer
Bis(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)maleate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9892-25G PC9892-5G
APOSPC9892-25GEA 0 EUR
APOSPC9892-25G APOSPC9892-5G
Bis(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)maleate
Bis(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)maleate
Formule: C₂₀H₁₀F₂₆O₄
Point de fusion: 68…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038264
Numéro CAS: 55003-96-8