Imprimer
Allyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC9881-100G PC9881-25G PC9881-5G
APOSPC9881-100GEA 1220 EUR
APOSPC9881-100G APOSPC9881-25G APOSPC9881-5G
Allyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 97%
Allyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Formule: C₆H₈F₄O
Point d'ébullition: 110 °C/740mmHg
Densité: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093319
Numéro CAS: 681-68-5