Imprimer
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane disodium salt 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9872-25G PC9872-5G
APOSPC9872-25GEA 422 EUR
APOSPC9872-25G APOSPC9872-5G
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane disodium salt 97%
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane disodium salt
Formule: C₁₅H₈F₆Na₂O₂
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038262
Numéro CAS: 74938-83-3