Imprimer
4-(Trifluoromethylthio)phenyl isocyanate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC9864-1G PC9864-5G PC9864-250MG
APOSPC9864-1GEA 0 EUR
APOSPC9864-1G APOSPC9864-5G APOSPC9864-250MG
4-(Trifluoromethylthio)phenyl isocyanate 97%
4-(Trifluoromethylthio)phenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₈H₄F₃NOS
Point d'ébullition: 92…94 °C/15mmHg
Densité: 1,385 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 80 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036025
Numéro CAS: 24032-84-6
UN: 2206
ADR: 6.1,III