Imprimer
2,2-Difluoro-2-phenylacetonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC9863-100MG PC9863-1G
APOSPC9863-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC9863-100MG APOSPC9863-1G
2,2-Difluoro-2-phenylacetonitrile 95%
2,2-Difluoro-2-phenylacetonitrile
Formule: C₈H₅F₂N
Point d'ébullition: 94…95 °C/98mmHg
Point éclair: 54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784286
Numéro CAS: 2002-72-4
UN: 3275
ADR: 6.1+3,II