Acide 3-(trifluorométhyl)anthranilique 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Acide 2-amino-α,α,α-trifluoro-m-toluique, Acide 2-amino-3-(trifluorométhyl)benzoïque
Starting material for preparation of benzoisothiazolone & dithiobis(benzamide) antimicrobials.
Formule:
C₈H₆F₃NO₂ Point de fusion: 157…160 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00274210 Numéro CAS: 313-12-2 |