Imprimer
2,6-Difluoro-4-nitrophénol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC9845-1G PC9845-5G PC9845-25G
APOSPC9845-1GEA 31.9 EUR
APOSPC9845-1G APOSPC9845-5G APOSPC9845-25G
2,6-Difluoro-4-nitrophénol 98%
2,6-Difluoro-4-nitrophénol
Formule: C₆H₃F₂NO₃
Poids moléculaire: 175.0900 g/mol
Point de fusion: 99.7…100.7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07366521
Numéro CAS: 658-07-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III