Imprimer
1-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC9836-1G PC9836-5G
APOSPC9836-1GEA 87.3 EUR
APOSPC9836-1G APOSPC9836-5G
1-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid
1-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid
Formule: C₆H₇F₃O₂
Point d'ébullition: 76 °C/14mmHg
Point de fusion: 24…26 °C
Densité: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 96 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03425197
Numéro CAS: 277756-45-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III