Imprimer
Acide 2,2-difluoropropionique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,2-Difluoropropanoic acid
PC9834-1G PC9834-25G PC9834-5G
APOSPC9834-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9834-1G APOSPC9834-25G APOSPC9834-5G
Acide 2,2-difluoropropionique 97%
Acide 2,2-difluoropropionique
Formule: C₃H₄F₂O₂
Poids moléculaire: 110.06 g/mol
Point d'ébullition: 140…141 °C
Point de fusion: 36…45 °C
Point éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093764
Numéro CAS: 373-96-6