3-Fluoro-4-pyridineboronic acid hydrate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
In Suzuki biaryl coupling displacement of boron by an electrophilic species takes place with the formation of a new carbon-carbon or carbon-heteroatom bond.
Formule:
C₅H₅BFNO₂·H₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03701686 Numéro CAS: 1029880-18-9 |