Imprimer
2-Quinolin-2-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC9790-25G PC9790-5G PC9790-1G
APOSPC9790-25GEA 1260 EUR
APOSPC9790-25G APOSPC9790-5G APOSPC9790-1G
2-Quinolin-2-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
2-Quinolin-2-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Formule: C₁₈H₁₂F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037910
Numéro CAS: 283597-72-8