4-Fluoropiperidine hydrochloride 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₅H₁₁ClFN Point de fusion: 161…167 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD03452786 Numéro CAS: 57395-89-8 |