Imprimer
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Mercapto-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol, 4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC9778-1G PC9778-5G PC9778-25G
APOSPC9778-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9778-1G APOSPC9778-5G APOSPC9778-25G
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
Formule: C₅H₃F₃N₂OS
Point de fusion: 246…251 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00112978
Numéro CAS: 368-54-7