Imprimer
2-(4-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC9777-1G PC9777-2.5G
APOSPC9777-1GEA 87.3 EUR
APOSPC9777-1G APOSPC9777-2.5G
2-(4-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
2-(4-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Formule: C₁₀H₆F₃N₃O
Poids moléculaire: 241.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00140054
Numéro CAS: 204394-60-5