2,2-Bis(3,5-difluoro-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₅H₆F₁₀O₂ Point de fusion: 156…160 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01320803 Numéro CAS: 114611-30-2 |