Imprimer
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone oxime
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9757-1G PC9757-5G
APOSPC9757-1GEA 136 EUR
APOSPC9757-1G APOSPC9757-5G
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone oxime
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone oxime
Formule: C₃H₃BrF₃NO
Point d'ébullition: 80…90 °C/85mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038272
Numéro CAS: 117341-57-8