Acide 4-amino-3-fluorobenzoïque 97+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₆FNO₂ Point de fusion: 212…218 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01660374 Numéro CAS: 455-87-8 |