Imprimer
3,5-Difluoro-2-nitrophenol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9743-1G PC9743-5G PC9743-10G
APOSPC9743-1GEA 29 EUR
APOSPC9743-1G APOSPC9743-5G APOSPC9743-10G
3,5-Difluoro-2-nitrophenol 98%
3,5-Difluoro-2-nitrophenol
Formule: C₆H₃F₂NO₃
Poids moléculaire: 175.0900 g/mol
Point de fusion: 46…47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458165
Numéro CAS: 151414-46-9