Imprimer
Acide 6-fluoroindole-3-ylacétique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(6-Fluoro-1H-indol-3-yl)acetic acid, 6-Fluoroindole-3-acetic acid
PC9731-1G PC9731-500MG PC9731-5G
APOSPC9731-1GEA 71.5 EUR
APOSPC9731-1G APOSPC9731-500MG APOSPC9731-5G
Acide 6-fluoroindole-3-ylacétique
Acide 6-fluoroindole-3-ylacétique
Formule: C₁₀H₈FNO₂
Point de fusion: 159…163 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01074503
Numéro CAS: 443-75-4