Imprimer
4,4,4-Trifluorobutylamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Butanamine,4,4,4-trifluoro-, 4,4,4-trifluorobutan-1-amine, 1-Amino-4,4,4-trifluorobutane
PC9728-1G PC9728-5G
APOSPC9728-1GEA 52.2 EUR
APOSPC9728-1G APOSPC9728-5G
4,4,4-Trifluorobutylamine 97%
4,4,4-Trifluorobutylamine
Formule: C₄H₈F₃N
Poids moléculaire: 127.11 g/mol
Point d'ébullition: 90…94 °C
Densité: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06213030
Numéro CAS: 819-46-5
UN: 2734
ADR: 8+3 II