Imprimer
5-(Trifluoromethyl)-2-(4-trifluoromethylphenyl)-isoxazole-4-carboxylic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC9720-1G PC9720-5G PC9720-25G
APOSPC9720-1GEA 229 EUR
APOSPC9720-1G APOSPC9720-5G APOSPC9720-25G
5-(Trifluoromethyl)-2-(4-trifluoromethylphenyl)-isoxazole-4-carboxylic acid 95+%
5-(Trifluoromethyl)-2-(4-trifluoromethylphenyl)-isoxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₇F₆NO₃
Point de fusion: 180…185 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100463
Numéro CAS: 886497-47-8