Imprimer
5-Iodo-2-nitrobenzotrifluoride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9714-25G PC9714-5G
APOSPC9714-25GEA 270 EUR
APOSPC9714-25G APOSPC9714-5G
5-Iodo-2-nitrobenzotrifluoride
5-Iodo-2-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃F₃INO₂
Point de fusion: 61…64 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08282788
Numéro CAS: 393-10-2