Imprimer
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9703-10G PC9703-25G PC9703-5G
APOSPC9703-10GEA 290 EUR
APOSPC9703-10G APOSPC9703-25G APOSPC9703-5G
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₆H₄ClF₃N₂O
Point de fusion: 41…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068130
Numéro CAS: 128455-62-9