Imprimer
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxypyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,3,5,6-Tetrafluoropyridin-4-ol, 4-Hydroxy-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
PC9677-1G PC9677-250MG
APOSPC9677-1GEA 109 EUR
APOSPC9677-1G APOSPC9677-250MG
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxypyridine
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxypyridine
Formule: C₅HF₄NO
Point de fusion: 95…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00981885
Numéro CAS: 2693-66-5