Imprimer
2,4,5-Trifluorophénol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC9672-1G PC9672-5G
APOSPC9672-1GEA 87 EUR
APOSPC9672-1G APOSPC9672-5G
2,4,5-Trifluorophénol 98%
2,4,5-Trifluorophénol
Formule: C₆H₃F₃O
Point de fusion: 37…42 °C
Point éclair: 55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061215
Numéro CAS: 2268-16-8
UN: 2925
ADR: 4.1+8,III