Imprimer
2-Chloro-3-fluorobenzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9671-5G PC9671-25G
APOSPC9671-5GEA 33.5 EUR
APOSPC9671-5G APOSPC9671-25G
2-Chloro-3-fluorobenzonitrile 97%
2-Chloro-3-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClFN
Point de fusion: 55…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407966
Numéro CAS: 874781-08-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III