Imprimer
3,5-Bis(trifluorométhyl)anisole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Methoxy-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
PC9670-25G PC9670-5G PC9670-10G
APOSPC9670-25GEA 0 EUR
APOSPC9670-25G APOSPC9670-5G APOSPC9670-10G
3,5-Bis(trifluorométhyl)anisole 98%
3,5-Bis(trifluorométhyl)anisole
Formule: C₉H₆F₆O
Point d'ébullition: 158…160 °C
Point éclair: 55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00728736
Numéro CAS: 349-60-0
UN: 1993
ADR: 3,III