Imprimer
2-(3-Bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9669-25G PC9669-5G
APOSPC9669-25GEA 249 EUR
APOSPC9669-25G APOSPC9669-5G
2-(3-Bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile 95%
2-(3-Bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile
Formule: C₈H₅BrFN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08458154
Numéro CAS: 501420-63-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III