Acide 2-nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluique 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Acide 2-nitro-4-(trifluorométhyl)benzoïque
Formule:
C₈H₄F₃NO₄ Point de fusion: 134…140 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007142 Numéro CAS: 320-94-5 |